Learn More
2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11483238 250 g 250g
11473238 50 g 50g
11463238 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17662.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 131-57-7 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone is used as a broad-band filter in sunscreens cosmetic products in order to protect the skin from the deleterious effects of the sun. It acts as a reagent in the gravimetric determination of copper(II). Further, it is used in the preparation of poly[(2-hydroxy-4-methoxybenzophenone) propylene], which is a polymeric ligand useful for the synthesis of metal/ligand polychelates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone est utilisé comme filtre à large bande dans les produits cosmétiques pour écrans solaires afin de protéger la peau contre les effets nocifs du soleil. Il agit comme réactif dans la détermination gravimétrique du cuivre(II). De plus, il est utilisé dans la préparation du propylène poly[(2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone)], qui est un ligand polymérique utile pour la synthèse de polychélates métalliques/ligand.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible with bases, acid chlorides, acid anhydrides and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-57-7
Formule moléculaire C14H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.247
Numéro MDL MFCD00008387
Clé InChI DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxybenzone, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, benzophenone-3, oxybenzon, 4-methoxy-2-hydroxybenzophenone, 2-benzoyl-5-methoxyphenol, oxibenzona, oxybenzonum, 2-hydroxy-4-methoxyphenyl phenyl methanone, anuvex
CID PubChem 4632
ChEBI CHEBI:34283
Nom IUPAC (2-hydroxy-4-méthoxyphényl)-phénylméthanone
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
Point de fusion 62°C to 65°C
Densité 1.3
Point d’ébullition ∼150°C (5mmHg)
Point d’éclair 216°C (420°F)
Quantité 250 g
Beilstein 1913145
Merck Index 14,6954
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 228.25
Pourcentage de pureté ≥98%