Learn More
2-hydroxy-4-méthyl-5-nitropyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 186°C to 190°C |
| Couleur | Jaune à orange |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 154.13 |
| Show More |
RUO– À des fins de recherche uniquement