Learn More
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, MedChemExpress
Code produit 16487816
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16487816 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16487816 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY34204
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, a phenolic compound isolated from Angelicae koreana roots possesses acaricidal property. It could be used in the preparation of 4’-methyl-2’-[(p-tolylsulfonyl) oxy] acetophenone.
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, a phenolic compound isolated from Angelicae koreana roots possesses acaricidal property. It could be used in the preparation of 4’-methyl-2’-[(p-tolylsulfonyl) oxy] acetophenone.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
CAS 6921-64-8
Couleur Incolores à légèrement jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (665.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=C(C)C=C1O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Poids de la formule 150.17
Pourcentage de pureté 96.85%
Qualité Research
Forme physique Liquid