Learn More
2-hydroxy-4-méthylbenzaldéhyde, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
The intermediate for synthesis of liquid crystal. Also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’intermédiaire pour la synthèse du cristal liquide. Également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’huile, légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker à l’écart de l’air et des agents oxydants. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde |
| Point de fusion | 58°C to 62°C |
| Point d’ébullition | 222°C to 223°C |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in oil,slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 136.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |