Learn More
2-Hydroxy-4-méthylbenzaldéhyde, TRC
Code produit 30400737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400737 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH5050205G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
CAS 698-27-1
Formule moléculaire C8H8O2
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-5,10H,1H3
SMILES Cc1ccc(C=O)c(O)c1
Nom IUPAC 2-hydroxy-4-méthylbenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Poids de la formule 136.0524