Learn More
2-Hydroxy-4-méthylbenzaldéhyde, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde |
| CAS | 698-27-1 |
| Formule moléculaire | C8H8O2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C=O)c(O)c1 |
| Nom IUPAC | 2-hydroxy-4-méthylbenzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.15 |
| Poids de la formule | 136.0524 |