Learn More
Acide 2-hydroxy-4-nitrobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10613795 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10613795 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10613795 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425870250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
CAS 619-19-2
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 235°C to 239°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H5NO5
Formule linéaire HOC6H3(NO2)CO2H
Numéro MDL MFCD00071505
Quantité 25 g
Synonyme 4-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-nitro, 4-nitro-2-hydroxybenzoic acid, p-nitrosalicylic acid, salicylic acid, 4-nitro, 4-nitro-salicylsaure, 4-nitro-salicylsaure german, 2-hydroxy-4-nitro-benzoic acid, p-nitrosalicylsaure
Clé InChI UKWUOTZGXIZAJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1O)[N+]([O-])=O
Nom IUPAC acide 2-hydroxy-4-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 183.12
CID PubChem 69266
Poids de la formule 183.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre solide ou cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.