Learn More
2-Hydroxy-4-(phénylméthyl)-3-morpholinone, TRC
Code produit 30398750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398750 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398750 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9509155G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-(phenylmethyl)-3-morpholinone
CAS 287930-73-8
Formule moléculaire C11H13NO3
Quantité 5 g
Synonyme 3-Morpholinone, 2-hydroxy-4-(phenylmethyl)-, 2-Hydroxy-4-(phenylmethyl)-3-morpholinone, 4-Benzyl-2-hydroxymorpholin-3-one
Formule InChI InChI=1S/C11H13NO3/c13-10-11(14)15-7-6-12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11,14H,6-8H2
SMILES OC1OCCN(Cc2ccccc2)C1=O
Nom IUPAC 4-benzyl-2-hydroxymorpholin-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 207.23
Poids de la formule 207.0895