Learn More
2-Hydroxy-4-(trifluorométhyle)pyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11329979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329979 1 g 1g
11319979 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329979 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25756.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
2-hydroxy-4-(trifluorométhyl)pyridine : utilisé dans la production de produits agrochimiques et pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50650-59-4
Formule moléculaire C6H4F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.10
Numéro MDL MFCD00153195,MFCD09029339
Clé InChI IKHLLNMSMFVTLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 4-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol, 4-trifluoromethyl-2-pyridone, 2-hydroxy-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-2 1h pyridinone, 4-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2 1h-pyridinone
CID PubChem 2775130
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=O)NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Point de fusion 158°C to 160°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyle)-1,2-dihydropyridine-2-one
Poids de la formule 163.1
Pourcentage de pureté 98%