Learn More
2-Hydroxy-4-(trifluorométhyle)pyrimidine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15436628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436628 5 g 5g
15426628 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60151.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104048-92-2
Formule moléculaire C5H3F3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.09
Numéro MDL MFCD00192529
Clé InChI WCEBFEVZTGLOHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-4-trifluoromethyl pyrimidine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-ol, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2 1h-one, 2-hydroxy-4-trifluoromethylpyrimidine, 4-trifluoromethyl-2-pyrimidinol, 6-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-2-one, 2 1h-pyrimidinone, 4-trifluoromethyl, pubchem7201, enamine_002404, acmc-2098am
CID PubChem 1240050
SMILES FC(F)(F)C1=CC=NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Point de fusion 223°C to 227°C
Quantité 5 g
Nom IUPAC 6-(trifluorométhyle)-1,2-dihydropyrimidine-2-one
Poids de la formule 164.09
Pourcentage de pureté 99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.