Learn More
2-Hydroxy-4-(trifluorométhyl)pyrimidine, TRC
Code produit 30392037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392037 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392037 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9716002G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS 104048-92-2
Formule moléculaire C5 H3 F3 N2 O
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
SMILES Oc1nccc(n1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)pyrimidin-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 164.09
Poids de la formule 164.0197