Learn More
2-Hydroxy-4-(trifluorométhyl)pyrimidine, TRC
Code produit 30408228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408228 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408228 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH97160010G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS 104048-92-2
Formule moléculaire C5 H3 F3 N2 O
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
SMILES Oc1nccc(n1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)pyrimidin-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 164.09
Poids de la formule 164.0197