Learn More
Acide 2-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]benzoïque, TRC
Code produit 30406685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406685 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30406685 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95397550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]benzoic Acid
CAS 101949-49-9
Formule moléculaire C16H16O4
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H16O4/c1-16(2,10-3-6-12(17)7-4-10)11-5-8-14(18)13(9-11)15(19)20/h3-9,17-18H,1-2H3,(H,19,20)
SMILES CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)c(c2)C(=O)O
Nom IUPAC acide 2-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 272.3
Poids de la formule 272.1049