Learn More
Acide 2-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]benzoïque, TRC
Code produit 30399768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399768 250 mg 250mg
30396402 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30399768 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH953975250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]benzoic Acid
CAS 101949-49-9
Formule moléculaire C16H16O4
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H16O4/c1-16(2,10-3-6-12(17)7-4-10)11-5-8-14(18)13(9-11)15(19)20/h3-9,17-18H,1-2H3,(H,19,20)
SMILES CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)c(c2)C(=O)O
Nom IUPAC acide 2-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 272.3
Poids de la formule 272.1049