Learn More
2’-hydroxy-5’-méthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone |
| Point de fusion | 48°C to 50°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1239364 |
| Poids de la formule | 166.18 |
| Pourcentage de pureté | 99% |