Learn More
2’-hydroxy-5’-méthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10471153 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10471153 5 g Flacon en verre 5g
10386781 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10471153 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 331240050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 705-15-7 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 705-15-7
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00008731
Clé InChI MLIBGOFSXXWRIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethanone, 2-hydroxy-5-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl, 5-methoxy-2-hydroxyacetophenone, acetophenone, 2'-hydroxy-5'-methoxy, 2'-hydroxy-5'-methoxyacetylphenone, 1-2-hydroxy-5-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-5-methoxybenzene
CID PubChem 69714
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-5-méthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48°C to 51°C
Couleur Jaune
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline