Learn More
2-Hydroxy-5-méthoxyacétophénone, TRC
Code produit 30396420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396420 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396420 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH71477025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-methoxyacetophenone
CAS 705-15-7
Formule moléculaire C9H10O3
Quantité 25 g
Synonyme 2'-Hydroxy-5'-methoxy-acetophenone, 1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-4-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-Methyloxyacetophenone, 2-Hydroxy-5-methoxyacetophenone, 2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone, 5-Methoxy-2-hydroxyacetophenone, NSC 338218
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(12-2)3-4-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
SMILES CC(C1=CC(OC)=CC=C1O)=O
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-5-méthoxyphényl)éthan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Poids de la formule 166.06