Learn More
2-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492398 25 g 25g
11482398 5 g 5g
11319609 50 g 50g
11402408 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11492398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15753.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 672-13-9 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde is employed to study electroantennogram response of the vine weevil (Otiorhynchus sulcatus F) to a broad range of volatile plant compounds. It plays an important role in the preparation of tetradentate Schiff base compounds. Further, it is used in the preparation 6-methoxy-3-nitro-2H-chromene by using dibutylamine as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde est utilisé pour étudier la réponse électroantennogramme du charançon de la vigne (Otiorhynchus sulcatus F) à une large gamme de composés végétaux volatils. Il joue un rôle important dans la préparation des composés de base de Schiff au tétradentate. De plus, il est utilisé dans la préparation de 6-méthoxy-3-nitro-2H-chromène en utilisant la dibutylamine comme réactif.
Solubilité
Miscible au chloroforme. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 672-13-9
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00003332
Clé InChI FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
CID PubChem 95695
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 13°C to 16°C
Densité 1.221
Point d’ébullition 248°C to 252°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.578
Quantité 25 g
Beilstein 1100532
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%