Learn More
2-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10082000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10082000 5 g Flacon en verre 5g
10617142 10 g Flacon en verre 10g
10700765 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10082000 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 164160050
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 672-13-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 672-13-9
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00003332
Clé InChI FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
CID PubChem 95695
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 4°C
Couleur Jaune
Densité 1.2100g/mL
Point d’ébullition 103°C (2.5 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)CHO
Indice de réfraction 1.5770 to 1.579
Quantité 5 g
Beilstein 08, 244
Gravité spécifique 1.21
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Des mesures