Learn More
2’-Hydroxy-5’-méthyl-3’-nitroacétophénone, 99 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-Hydroxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenone |
| Point de fusion | 133°C to 136°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 195.18 |
| Pourcentage de pureté | 99% |