Learn More
2’-Hydroxy-5’-méthylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone is used to produce 2-ethyl-4-methyl-phenol. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2′-hydroxy-5′-méthylacétophénone est utilisé pour produire du 2-éthyl-4-méthyl-phénol. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone |
| Point de fusion | 45°C to 48°C |
| Densité | 1.079 |
| Point d’ébullition | 112°C to 114°C (12 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1364840 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 150.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |