Learn More
2-hydroxy-5-méthylbenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10648814 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10648814 5 g Flacon en verre 5g
10145253 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10648814 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 392630050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 613-84-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-84-3
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00274297
Clé InChI ILEIUTCVWLYZOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylsalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methyl, 2,5-cresotaldehyde, 5-methylsalicylic aldehyde, 2-hydroxy-5-methyl-benzaldehyde, 5methylsalicylaldehyde, pubchem15680, 5-methyl salicylaldehyde, 4-hydroxy-m-tolualdehyde, acmc-1bh2k
CID PubChem 69184
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-méthylbenzaldéhyde
SMILES CC1=CC=C(O)C(C=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54°C to 57°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 217°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(OH)CHO
Quantité 5 g
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline