Learn More
2-Hydroxy-5-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318906
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11318906 5 g 5g
11328906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19528.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1003-68-5 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-68-5
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD03092888
Clé InChI SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-picoline, 5-methyl-2-pyridinol, 5-methylpyridin-2 1h-one, 5-methyl-2-pyridone, 5-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 5-methyl, 2-pyridinol, 5-methyl, 6-hydroxy-3-picoline
CID PubChem 70482
Nom IUPAC 5-méthyl-1H-pyridine-2-one
SMILES CC1=CNC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-methylpyridine
Point de fusion 183°C to 187°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 107074
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%