Learn More
2-Hydroxy-5-méthylpyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-5-methylpyridine |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)7-4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8) |
| Poids de la formule | 109.0528 |
| Pourcentage de pureté | >95% |