Learn More
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443983 100 g 100g
11423983 5 g 5g
11433983 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443983 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10264.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 97-51-8 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde is used in the synthetic preparation of coumarin (C755380), an pharmaceutic aid that is found in tonka beans, lavender oil, woodruff, sweet clover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldéhyde est utilisé dans la préparation synthétique de la coumarine (C755380), une aide pharmaceutique que l’on trouve dans les haricots tonka, l’huile de lavande, le woodruff, le trèfle doux.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement).
Remarques
Sensible à la lumière de l’air &. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-51-8
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00007337
Clé InChI IHFRMUGEILMHNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitrosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro, salicylaldehyde, 5-nitro, 5-nitrosaliclaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, 5-nitro salicylaldehdye, timtec-bb sbb003885, labotest-bb lt00920994, salicylaldehyde, 5-nitro-6ci,7ci,8ci, pubchem2052
CID PubChem 66808
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-nitrobenzaldéhyde
SMILES OC1=CC=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 123°C to 127°C
Quantité 100 g
Beilstein 512565
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly).
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 98%