Learn More
Chlorure de 2-hydroxy-5-nitrobenzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-5-nitrobenzyl Chloride |
| CAS | 2973-19-5 |
| Formule moléculaire | C7H6ClNO3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2-(Chloromethyl)-4-nitrophenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6ClNO3/c8-4-5-3-6(9(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10H,4H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1CCl)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2-(chlorométhyl)-4-nitrophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 187.58 |
| Poids de la formule | 187.0036 |