Learn More
2-Hydroxy-5-nitropyridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471638
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471638 100 g 100g
11461638 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11471638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13921.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5418-51-9 | C5H4N2O3 | 140.098 g/mol
A comparison of catalysts promotes imidazolide couplings including the identification of 2-hydroxy-5-nitropyridine as a new, safe, and effective catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une comparaison des catalyseurs favorise les couplages d’imidazolide, y compris l’identification de 2-hydroxy-5-nitropyridine comme nouveau catalyseur sûr et efficace.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude et la liqueur alcaline, Insoluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5418-51-9
Formule moléculaire C5H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.098
Numéro MDL MFCD00006276
Clé InChI XKWSQIMYNVLGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-5-nitropyridine, 5-nitropyridin-2-ol, 5-nitro-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 5-nitro, 5-nitropyridin-2 1h-one, 5-nitro-2-hydroxypyridine, 5-nitro-2-pyridone, 5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-nitro-2-pyridol, pubchem1205
CID PubChem 79453
Nom IUPAC 5-nitro-1H-pyridine-2-one
SMILES C1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-nitropyridine
Point de fusion 188°C to 191°C
Quantité 100 g
Beilstein 120352
Informations sur la solubilité Soluble in hot water and alkali liquor,Insoluble in most of organic solvents.
Poids de la formule 140.1
Pourcentage de pureté ≥98%