Learn More
2-hydroxy-5-nitropyridine, 99+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10326520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10326520 10 g Flacon en verre 10g
10172440 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10326520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121680100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5418-51-9
Formule moléculaire C5H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.1
Numéro MDL MFCD00006276
Clé InChI XKWSQIMYNVLGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-5-nitropyridine, 5-nitropyridin-2-ol, 5-nitro-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 5-nitro, 5-nitropyridin-2 1h-one, 5-nitro-2-hydroxypyridine, 5-nitro-2-pyridone, 5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-nitro-2-pyridol, pubchem1205
CID PubChem 79453
Nom IUPAC 5-nitro-1H-pyridine-2-one
SMILES C1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-nitropyridine
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 188°C to 191°C
Couleur Beige à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO(C5H3N)NO2
Quantité 10 g
Beilstein 21, I, 202
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alkalies,slightly soluble in organic solvents
Poids de la formule 140.1
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxy-5-nitropyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.