Learn More
2-Hydroxy-5-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 10143304 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10143304 1 g Flacon en verre 1g
10103354 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10143304 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 247260010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 33252-63-0
Formule moléculaire C6H4F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.10
Numéro MDL MFCD00042315
Clé InChI BYRJSCNPUHYZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl-2-pyridinol, 5-trifluoromethyl-pyridin-2-ol, 5-trifluoromethyl-2-pyridone, unii-1ccp81h07b, 5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 5-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-trifloromethyl-2-1h-pyridinone
CID PubChem 147443
Nom IUPAC 5-(trifluorométhyle)-1H-pyridine-2-one
SMILES FC(F)(F)C1=CNC(=O)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 145.0°C to 149.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.