Learn More
2-Hydroxy-5-(trifluorométhyl)pyridine, TRC
Code produit 30240918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240918 100 g 100g
30240822 5 g 5g
30240571 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240918 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH971570100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33252-63-0
Formule moléculaire C6 H4 F3 N O
Poids moléculaire (g/mol) 163.1
Synonyme 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinol, 2-Pyridinol, 5-(trifluoromethyl)-
Nom IUPAC 5-(trifluorométhyl)pyridine-2-ol
SMILES Oc1ccc(cn1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11)
Poids de la formule 163.0245