Learn More
2-hydroxy-6-aminopurine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10185000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10185000 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10185000 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 241752500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-6-aminopurine
CAS 3373-53-3
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H5N5O
Numéro MDL MFCD00142931
Quantité 250 mg
Synonyme isoguanine, 2-hydroxyadenine, 2-hydroxy-6-aminopurine, 6-amino-3,7-dihydro-2h-purin-2-one, 6-amino-2-hydroxypurine, 6-amino-7h-purin-2-ol, 2-oxoadenine, 6-amino-1,3-dihydro-2h-purin-2-one, 2-oxyadenine, 6-amino-9h-purin-2-ol
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alkali,practically insoluble in most organic solvents
Clé InChI DRAVOWXCEBXPTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC(=O)N1
Nom IUPAC 6-amino-2,7-dihydro-1H-purin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 151.13
CID PubChem 76900
ChEBI CHEBI:62462
Poids de la formule 151.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre