Learn More
2’-hydroxy-6’-méthoxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11468457
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11468457 25 g 25g
11448457 1 g -
11458457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11468457 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18539.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 703-23-1 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 703-23-1
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00008732
Clé InChI UENLHUMCIOWYQN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 69709
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-6-méthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC=CC(O)=C1C(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone
Point de fusion 56°C to 59°C
Point d’ébullition 141°C (16 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1869049
Synonyme 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethanone, 2'-hydroxy-6'-methoxyacetophenone, 2-hydroxy-6-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, acetophenone, 2'-hydroxy-6'-methoxy, unii-m5vqg8968n, ethanone,1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, 1-2-hydroxy-6-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-6-methoxybenzene
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%