Learn More
2-Hydroxy-6-méthoxybenzaldéhyde,98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317936 5 g 5g
11307936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13145.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 700-44-7 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-hydroxy-6-méthoxybenzaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 700-44-7
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00151830
Clé InChI DZJPDDVDKXHRLF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 69692
Nom IUPAC 2-hydroxy-6-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=CC(=C1C=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 68°C to 74°C
Quantité 5 g
Beilstein 1101524
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 6-methoxysalicylaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxy-benzaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxybenzal dehyde, 2-hydroxy-6-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxy, pubchem8210, 2-methoxy-6-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-6-methoxy, 2-hydroxy-6-methyloxy benzaldehyde
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥98%