Learn More
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Code produit 16489386
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16489386 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW017100
MedChemExpress 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid can be used for the determination of acetylsalicylic acid and its major metabolite, salicylic acid, in animal plasma. 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid exhibits significant analgesic effects.
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid can be used for the determination of acetylsalicylic acid and its major metabolite, salicylic acid, in animal plasma. 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid exhibits significant analgesic effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid
CAS 3147-64-6
Couleur White to Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8O4
Quantité 100 mg
Synonyme 6-Methoxysalicylic acid
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (594.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97.96%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation