Learn More
2-Hydroxy-6-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437826
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11437826 5 g -
11447826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14764.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3279-76-3 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3279-76-3
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00006279
Clé InChI JEAVIRYCMBDJIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-6-methylpyridine, 6-methylpyridin-2-ol, 6-methylpyridin-2 1h-one, 6-methyl-2-pyridinol, 6-methyl-2-pyridone, 6-methyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 6-methyl, 6-methyl-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-6-picoline, 6-hydroxy-2-picoline
CID PubChem 76772
Nom IUPAC 6-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
SMILES CC1=CC=CC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-6-methylpyridine
Point de fusion 157°C to 161°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 107073
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%