Learn More
2-Hydroxy-6-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447826
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447826 25 g 25g
11437826 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14764.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3279-76-3 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3279-76-3
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00006279
Clé InChI JEAVIRYCMBDJIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-6-methylpyridine, 6-methylpyridin-2-ol, 6-methylpyridin-2 1h-one, 6-methyl-2-pyridinol, 6-methyl-2-pyridone, 6-methyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 6-methyl, 6-methyl-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-6-picoline, 6-hydroxy-2-picoline
CID PubChem 76772
Nom IUPAC 6-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
SMILES CC1=CC=CC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-6-methylpyridine
Point de fusion 157°C to 161°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 107073
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.