Learn More
2-Hydroxy-Carbamazépine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy Carbamazepine |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-9-12(18)7-8-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19) |
| Poids de la formule | 252.0899 |
| Pourcentage de pureté | >95% |