Learn More
2-Hydroxy-Carbamazépine, TRC
Code produit 30003513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003513 10 mg 10mg
30003336 5 mg 5mg
30003362 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003513 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH88410010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68011-66-5
Formule moléculaire C15 H12 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.27
Synonyme 2-Hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 2-Hydroxycarbamazepine, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 2-hydroxy-
Nom IUPAC 3-hydroxybenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3cc(O)ccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy Carbamazepine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-9-12(18)7-8-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19)
Poids de la formule 252.0899
Pourcentage de pureté >95%