Learn More
2-Hydroxy-Desipramine, TRC
Code produit 30400738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30400738 1 mg 1mg
30406913 10 mg -
30408289 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30400738 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9365001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1977-15-7
Formule moléculaire C18 H22 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 282.38
Synonyme 5H-Dibenz[b,f]azepin-2-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-, 10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepin-2-ol, 2-Hydroxydemethylimipramine, 2-Hydroxydesipramine, 2-Hydroxydesmethylimipramine, GP 36329, Hydroxydesipramine
Nom IUPAC 11-[3-(méthylamino)propyle]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-3-ol
SMILES CNCCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy Desipramine
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-4-12-20-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-13-16(21)9-10-18(15)20/h2-3,5-6,9-10,13,19,21H,4,7-8,11-12H2,1H3
Poids de la formule 282.1732