Learn More
2-Hydroxy-Desipramine, TRC
Code produit 30408289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408289 5 mg -
30400738 1 mg 1mg
30406913 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408289 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9365005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1977-15-7
Formule moléculaire C18 H22 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 282.38
Synonyme 5H-Dibenz[b,f]azepin-2-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-, 10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepin-2-ol, 2-Hydroxydemethylimipramine, 2-Hydroxydesipramine, 2-Hydroxydesmethylimipramine, GP 36329, Hydroxydesipramine
Nom IUPAC 11-[3-(méthylamino)propyle]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-3-ol
SMILES CNCCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy Desipramine
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-4-12-20-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-13-16(21)9-10-18(15)20/h2-3,5-6,9-10,13,19,21H,4,7-8,11-12H2,1H3
Poids de la formule 282.1732