Learn More
Acide 2-hydroxy-hippurique, TRC
Code produit 30404774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30404774 5 g
30389665 250 mg
30397517 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30404774 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9428855G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 487-54-7
Formule moléculaire C9 H9 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Synonyme Glycine, N-(2-hydroxybenzoyl)-Hippuric acid, o-hydroxy- (8CI), Salicyluric acid (6CI), (2-Hydroxybenzoyl)glycine, 2-Hydroxyhippuric acid, N-(o-Hydroxybenzoyl)glycine, N-Salicyloylglycine, NSC 524135, Salicyloylglycine, o-Hydroxyhippuric acid
Nom IUPAC Acide 2-[(2-hydroxybenzoyl)amino]acétique
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy Hippuric Acid
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Poids de la formule 195.0532