Learn More
2-Hydroxy Imipramine, TRC
Code produit 30137784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137784 10 mg 10mg
17910455 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137784 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94340010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303-70-8
Formule moléculaire C19 H24 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 296.41
Nom IUPAC 11-[3-(diméthylamino)propyle]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-3-ol
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy Imipramine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2O/c1-20(2)12-5-13-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-14-17(22)10-11-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14,22H,5,8-9,12-13H2,1-2H3
Poids de la formule 296.1889