Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-hydroxy-p-naphtoquinone, 99 %
Code produit 10294870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10294870 25 g Flacon en verre 25g
10166433 10 g Flacon en verre 10g
10010980 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10294870 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 121630250
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 83-72-7 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83-72-7
Formule moléculaire C10H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 174.16
Numéro MDL MFCD00001678
Clé InChI WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
CID PubChem 6755
Nom IUPAC 4-hydroxynaphtalène-1,2-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-p-naphthoquinone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 192.0°C to 195.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 08, 300
Fieser 01,484
Merck Index 15, 5448
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in benzene,carbon tetrachloride,aceton,,petroleum ether and sodium hydroxide
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline