Learn More
2-Hydroxy Trimipramine-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy Trimipramine-d3 |
| CAS | 1189647-53-7 |
| Formule moléculaire | C20 D3 H23 N2 O |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H26N2O/c1-15(13-21(2)3)14-22-19-7-5-4-6-16(19)8-9-17-12-18(23)10-11-20(17)22/h4-7,10-12,15,23H,8-9,13-14H2,1-3H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C)CC(C)CN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13 |
| Nom IUPAC | 11-[2-méthyl-3-[méthyl(tridéutériométhyl)amino]propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépin-3-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 313.45 |
| Poids de la formule | 313.2233 |