Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-hydroxyacétique, TRC
Code produit 30400101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400101 5 g 5g
30394553 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30400101 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH7399005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyacetic Acid Methyl Ester
CAS 96-35-5
Formule moléculaire C3H6O3
Quantité 5 g
Synonyme Glycolic Acid Methyl Ester, Hydroxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxyacetate, Methyl 2-Hydroxyethanoate, Methyl Glycolate, Methyl Hydroxyacetate, NSC 27786
Formule InChI InChI=1S/C3H6O3/c1-6-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
SMILES COC(=O)CO
Nom IUPAC 2-hydroxyacétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Poids de la formule 90.0317