Learn More
2-hydroxyacétophénone, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15441757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042013.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyacetophenone
CAS 582-24-1
Point de fusion 86°C to 88°C
Formule moléculaire C8H8O2
Numéro MDL MFCD00041829
Quantité 5 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 2-hydroxyacetophenone, benzoylcarbinol, glycolophenone, phenacyl alcohol, alpha-hydroxyacetophenone, 2-hydroxy-1-phenylethan-1-one, ethanone, 2-hydroxy-1-phenyl, methanol, benzoyl, omega-hydroxyacetophenone, acetophenone, 2-hydroxy
Informations sur la solubilité Soluble in water,ether,ethanol,chloroform.
Clé InChI ZWVHTXAYIKBMEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CO
Nom IUPAC 2-hydroxy-1-phényléthanone
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
CID PubChem 68490
ChEBI CHEBI:28341
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyacetophenone