Learn More
2’-hydroxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444244 100 g 100g
11454244 500 g 500g
11464244 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444244 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12550.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 118-93-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
2'-Hydroxyacetophenone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2′-hydroxyacétophénone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-93-4
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00002219
Clé InChI JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-hydroxyacetophenone, 2-acetylphenol, 1-2-hydroxyphenyl ethanone, o-hydroxyacetophenone, o-acetylphenol, o-hydroxyphenyl methyl ketone, ethanone, 1-2-hydroxyphenyl, 1-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-hydroxy, 2-hydroxyphenyl methyl ketone
CID PubChem 8375
Nom IUPAC 1-(2-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Hydroxyacetophenone
Point de fusion 3°C to 6°C
Densité 1.13
Point d’ébullition 218°C
Point d’éclair 106°C (222°F)
Indice de réfraction 1.5584
Quantité 100 g
Beilstein 386123
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2'-Hydroxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-Hydroxyacetophenone