Learn More
2’-hydroxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454244 500 g 500g
11444244 100 g 100g
11464244 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454244 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12550.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 118-93-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
2'-Hydroxyacetophenone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2′-hydroxyacétophénone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-93-4
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00002219
Clé InChI JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-hydroxyacetophenone, 2-acetylphenol, 1-2-hydroxyphenyl ethanone, o-hydroxyacetophenone, o-acetylphenol, o-hydroxyphenyl methyl ketone, ethanone, 1-2-hydroxyphenyl, 1-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-hydroxy, 2-hydroxyphenyl methyl ketone
CID PubChem 8375
Nom IUPAC 1-(2-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2'-Hydroxyacetophenone
Point de fusion 3°C to 6°C
Densité 1.13
Point d’ébullition 218°C
Point d’éclair 106°C (222°F)
Indice de réfraction 1.5584
Quantité 500 g
Beilstein 386123
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.