Learn More
2'-hydroxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10560391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10560391 100 g Flacon en verre 100g
10122440 5 g Flacon en verre 5g
10366560 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10560391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120931000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 118-93-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-93-4
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00002219
Clé InChI JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-hydroxyacetophenone, 2-acetylphenol, 1-2-hydroxyphenyl ethanone, o-hydroxyacetophenone, o-acetylphenol, o-hydroxyphenyl methyl ketone, ethanone, 1-2-hydroxyphenyl, 1-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-hydroxy, 2-hydroxyphenyl methyl ketone
CID PubChem 8375
Nom IUPAC 1-(2-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Hydroxyacetophenone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 4.0°C to 6.0°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.1310g/mL
Point d’ébullition 92.0°C to 93.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H8O2
Formule linéaire HOC6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5580 to 1.5600
Quantité 100 g
Beilstein 08, 85
Gravité spécifique 1.131
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2'-Hydroxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.