Learn More
2'-Hydroxyacétophénone, TRC
Product Code. 30008825
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Unit Size:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30008825 5 g 5g
30136330 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30008825 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH7399705G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 118-93-4
Formule moléculaire C8 H8 O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Synonyme 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. I (EP), 2-Hydroxyacetophenone
Nom IUPAC 1-(2-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)c1ccccc1O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
Poids de la formule 136.0524